Learn More
Kaliumsulfat, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumsulfat |
Menge | 250 g |
Strukturformel | K2SO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 174.26 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |