Learn More
Kaliumtellurit-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11374947
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 123333-66-4 | K2O3Te·H2O
Potassium tellurite, in association with agar is used as a selective medium for growth of clauberg (bacteria). It is used for the selective isolation of staphylococci and corynebacteria, which is used to reduce TeO3 2- to tellurium element.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-66-4
Summenformel K2O3Te·H2O
MDL-Nummer MFCD00149923
Synonym potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tellurite monohydrate
Schmelzpunkt 465°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 253.80 Anhydrous
Aussehen White crystals