Learn More
Kaliumtrimethylsilanolat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 13448688 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
CAS: 10519-96-7 | C3H10KOSi | 129.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10519-96-7, 109-99-9
Summenformel C3H10KOSi
Molekulargewicht (g/mol) 129.30
MDL-Nummer MFCD00013421
InChI-Schlüssel COTHYYYVPUZALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trimethylsilanolate, trimethylsiloxypotassium, silanol, trimethyl-, potassium salt, trimethylsilanol potassium salt, potassium trimethyl silanolate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, potassium salt 1:1, kosime3, kotms, tmsok, c3h9osi.k
PubChem CID 23668039
SMILES [K].C[Si](C)(C)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium trimethylsilanolate
Menge 800 mL
Strukturformel (CH3)3SiOK
Flammpunkt −17°C
IUPAC-Name Trimethylsilanol Kalium
Formelmasse 128.29
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.91
Dichte 0.9100g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium trimethylsilanolate, 2M sol in THF
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.