Learn More
Brady™ PowerMark™ Kennzeichnungsband aus Vinyl
Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. PowerMark™ Vinyl Labelling Tape also excels at sticking to highly textured surfaces.
Marke:  Brady™ 013601
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11512695
  • 278.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Glanz
Vinyl
Beschriftungsband
MarkWare, BBP85-Drucker
1
1 Roll/Box
MarkWare
-40 bis +82 °C
0,024 mm
50 ft.
6 in.
B85-150x15M-595-RD
Außen
Rot
Rolle
Thermotransfer
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
60 ° 50 Gardner Einheiten
-40 °C
Je 1
-40 bis +180 °F
0,004 in.
15.24 m x 152.4 mm
15 m
150 mm