Learn More
PPARGC1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PPARGC1B
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851905
Unterlagen ansehen
Proteintech
22378-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16841905
Unterlagen ansehen
Proteintech
22378-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PGC-1 beta is a tissue specific co-activator that enhances the activity of estrogen receptor alpha. The co-activation function relies on a bipartite transcriptional activation domain and two LXXLL motifs that interact with the AR2 domain of ER-alpha in an estrogen-dependent manner. Ectopic expression of this protein has been shown to lead to increased mitochondrial number and basal oxygen consumption.
Spezifikation
Spezifikation
PPARGC1B
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q86YN6
133522, 170826
PPARGC1B Fusion Protein Ag17566
Primary
-20°C
PPARGC1B
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ERRL1, PERC, PGC 1 beta, PGC 1(beta), PGC1, PGC1B, PPAR gamma coactivator 1 beta, PPARGC 1 beta, PPARGC1, PPARGC1B
Ppargc1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography