Learn More
PPIL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17452-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16837344
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PPIases accelerate the folding of proteins. It catalyzes the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides.
Spezifikation
Spezifikation
PPIL6
Polyclonal
Unconjugated
PPIL6
Cyclophilin like protein PPIL6, PPIase, PPIL6, Rotamase PPIL6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
285755, 685567, 73075
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8IXY8, Q9D6D8
PPIL6
PPIL6 Fusion Protein Ag11578
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human