Learn More
PRDM4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PRDM4
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852184
Unterlagen ansehen
Proteintech
13792-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842184
Unterlagen ansehen
Proteintech
13792-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a transcription factor of the PR-domain protein family. It contains a PR-domain and multiple zinc finger motifs. Transcription factors of the PR-domain family are known to be involved in cell differentiation and tumorigenesis. An elevated expression level of this gene has been observed in PC12 cells treated with nerve growth factor, beta polypeptide (NGF). This gene is located in a chromosomal region that is thought to contain tumor suppressor genes.
Spezifikation
Spezifikation
PRDM4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q80V63, Q9QZP2, Q9UKN5
11108, 170820, 72843
PRDM4 Fusion Protein Ag4580
Primary
-20°C
PRDM4
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
PFM1, PR domain containing 4, PR domain containing protein 4, PRDM4
Prdm4
IgG
Antigen Affinity Chromatography