Learn More
PRDX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PRDX1 |
---|---|
Konzentration | 0.48 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16870125
|
Proteintech
20568-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16860125
|
Proteintech
20568-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The antibody is specific to PRDX1.
This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein may play an antioxidant protective role in cells, and may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Three transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.Spezifikation
PRDX1 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P35700, Q06830, Q63716 | |
117254, 18477, 5052 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PRDX1 |
0.48 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MSP23, NKEF A, NKEFA, PAG, PAGA, PAGB, peroxiredoxin 1, PRDX1, PRX1, PRXI, TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2 | |
Prdx1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |