Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 50L with 4 Top Ports, 3D Single-Use BPC
GREENER_CHOICE
Mit diesen BPC-Beuteln mit 4 oberen Anschlüssen werden 50 bis 200 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30651.01
Artikelnummer. 15566829
  • N.V. / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Productainer™ BPC-Beutel mit 4 oberen Anschlüssen, werden 50 bis zu 200 l Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
Der Productainer BPC wird mit unserem Thermo Scientific CX5-14 hergestellt, einer mehrschichtigen, aus einer einzigen Bahn bestehenden Gussfolie, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird. Unsere Standard-Productainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
  • Drei Größen: 50, 100 und 200 l
  • Für Flexibilität und Haltbarkeit optimierte Folie: Hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriereeigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Quadratisches Schlauchdesign mit Polyethylen-Anschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
  • Lagerung – sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
  • Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
  • Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
  • Transport und und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Gehäuse SV50076.02
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 Zoll) mit Tauchrohr Länge je nach Größe
Zeile 2.Luer-Lock-Anschluss für Einsatz, Polypropylen Schlauch:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.)
Productainer™
Obere Anschlüsse: 2 x 0,25 in. 2 x 0,38 in.
50 l Tauchrohr:38 cm (15 in.)
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Gammabestrahlt
Zeile 3.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polyproplen Schlauch:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.)
Zeile 4.MPC-Gehäuse, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 Zoll) Tauchrohrlänge:30,5 cm (12 in.)
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
CX5-14