Learn More
Nitritex™ Profile 3000 Medizinische Handschuhe
The premier lab glove delivers excellent protection and exceptional tactility. Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves are non-sterile, extra-length laboratory gloves that are 100% latex free, thereby eliminating all risk of Type 1 latex allergic reactions.
Marke:  Nitritex™ OPTXP2105-XL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12735875
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
  • Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
  • Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
  • Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
  • Texture surface delivers improved grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003
Purple
Teilweise texturiert
Ja
Puderfrei
Unsteril
Spenderbox
12 in.
European PPE Category 3 Complex Design
Zur einmaligen Verwendung
Beidhändig
Nitril
X-Large
Beaded
Chemicals, bodily fluids, fatty acids
30 cm