Learn More
Propylenglycol, Multikompendial, USP., J.T.Baker ™
Catalog No. p-5391330 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Packungsgröße:
19 Liter
4 Liter
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-Propandiol, Propylenglycol, 1,2-Dihydroxypropan, 1,2-Propylenglycol, Methylethylglycol, Methylethylenglycol, Monopropylenglycol, Isopropylenglycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylenglycol
Menge 4 l
Formelmasse 76.1
Flammpunkt 99.00 °C
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.04 kg