Learn More
PSPH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PSPH
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16813184
Unterlagen ansehen
Proteintech
14513-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16803184
Unterlagen ansehen
Proteintech
14513-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to a subfamily of the phosphotransferases. This encoded enzyme is responsible for the third and last step in L-serine formation. It catalyzes magnesium-dependent hydrolysis of L-phosphoserine and is also involved in an exchange reaction between L-serine and L-phosphoserine. Deficiency of this protein is thought to be linked to Williams syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
PSPH
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P78330, Q5M819, Q99LS3
100678, 304429, 5723
PSPH Fusion Protein Ag5972
Primary
-20°C
PSPH
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
L 3 phosphoserine phosphatase, phosphoserine phosphatase, PSP, PSPase, PSPH
PSPH
IgG
Antigen Affinity Chromatography