Learn More
Kartell™ PTFE-Becher
Sie weisen eine ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit auf. Der Kartell™ PTFE-Becher ist ein nicht kontaminierender Becher, der gegenüber stark korrosiven Reagenzien vollständig inert ist.
Marke: Kartell™ 0072000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
- Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
- Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Weiß | |
250 ml | |
Für Lebensmittel geeignet | |
250 °C | |
Nr. |
66.58 mm | |
PTFE | |
92.69 mm | |
Becher |