Beschreibung
- Gesamte chemische Beständigkeit
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Nicht kontaminierend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Tiegel | |
1 | |
60 mm |
PTFE | |
100 mL | |
45 mm |