Learn More
Saint Gobain Life Sciences PTFE-Schläuche
Vollständig fluorierte Fluoropolymer-Schläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ PTFE-Schläuche sind lichtundurchlässig bis transparent und weisen eine hohe Steifigkeit auf.
Marke: Saint Gobain Life Sciences TR0608
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig fluoriert
- Starr
- Hohe Betriebstemperatur
Spezifikation
Autoklavierbar | |
6 mm | |
0,31 in. | |
16.4 ft. | |
0,04 in. | |
Pharma-, Chemie-, Automobilbranche und Pumpen ultrareiner Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen | |
Je 1 | |
Halbstarr | |
Hose |
0,24 in. | |
PTFE | |
8 mm | |
5 m | |
1 mm | |
-240 °C | |
Durchsichtig | |
260 °C |