Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Schlaufen
Diese PTFE-Schaufeln sind frei von Fugen und bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit für Ihre Probenahmeanforderungen.
184.00 € - 305.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Reines PTFE |
Farbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | FDA, USP-Klasse VI |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GMP-Anwendungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819631
|
Sampling Systems™
A333-100 |
100 ml |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15829631
|
Sampling Systems™
A333-500 |
500 ml |
305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus reinen PTFE
- Entspricht den FDA-Anforderungen und ist USP Klasse VI-konform
- Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- GMP-konform
- Erhältlich in zwei Fassungsvermögen – 100 und 500 ml
Spezifikation
Schaufel | |
Weiß | |
GMP-Anwendungen |
Reines PTFE | |
FDA, USP-Klasse VI |