Learn More
Bimsstein, Granular, 4 bis 6 mm, Honeywell™ Fluka™
Catalog No. p-7120734 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Körnig, 4 bis 6 mm
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-09-8
Summenformel C28H37FO7
Molekulargewicht (g/mol) 509.626
MDL-Nummer MFCD00148147
InChI-Schlüssel CIWBQSYVNNPZIQ-YBDIZOPJSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2,3,3,3-Pentadeuteriopropanoat
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bimsstein
Verpackung Poly-Flasche
Geruch Geruchsneutral
Farbe Grau
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten