Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Drei-Wege-Hähne aus PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Die Dreiwegekonfiguration dieser Absperrhähne ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Anschlüssen
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F30888-0006
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15351671
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlauchanschlüsse sind für Gummi- oder Kunststoffschläuche geeignet
  • Hergestellt aus PVDF (Polyvinylidenfluorid), einem Fluorkunststoff, der gegen die meisten Chemikalien beständig ist
  • Hält Temperaturen bis zu 204 °C stand
  • Maximaler Drucknennwert 34.3 kPa (5 psi)
  • Dampfautoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
PVDF
34.3 kPa
max. 204 °C
1er-Karton
3-Wege-Sperrhahn
Autoklavierbar
6 mm
1
Gummi- oder Kunststoffschläuche