Learn More
PYCR2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | PYCR2 |
---|---|
Konzentration | 0.51 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16836505
|
Proteintech
55060-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16826505
|
Proteintech
55060-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The antibody is specific to PYCR2. It has no cross reaction to PYCR1.
PYCR2 belongs to the pyrroline-5-carboxylate reductase family. The function of the PYCR2 protein is not known.Spezifikation
PYCR2 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96C36 | |
29920 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PYCR2 |
0.51 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
P5C reductase 2, P5CR 2, P5CR2, PYCR2 | |
PYCR2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |