Learn More
Pyrex™ Ersatz-Absperrhahnschlüssel
Pyrex™ Ersatzschlüssel für Absperrhähne aus PTFE sind vollständig austauschbar und werden komplett mit Haltevorrichtung geliefert.
Marke:  Pyrex SST105K
Artikelnummer. 15718067
  • 135.00 € / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Beschreibung
  • Vollständig austauschbare PTFE-Schlüssel für Pyrex™ Absperrhähne
  • Lieferung komplett mit Gewindehalterung aus Kunststoff
  • Die Kücken sind selbstschmierend, dadurch kein Hahnfett erforderlich
  • Das Konusverhältnis von 1:10 kombiniert gute Leistung mit einfacher Bedienung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18.8 mm Absperrhahn
4.0-mm-Öffnung
Gerade Bohrung
PTFE
5/Pckg.