Learn More
Pyridin-3 -Boronsäure1,3 -Propandiolester,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7046975
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 131534-65-1 | C8H10BNO2 | 162.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131534-65-1
Summenformel C8H10BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 162.98
MDL-Nummer MFCD01075749
InChI-Schlüssel ZUUZNOFTKGDLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3,2-dioxaborinan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid 1,3-propanediol ester, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol cyclic ester, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborinane, 3-1,3,2 dioxaborinan-2-yl-pyridine, pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester, 3-pyridineboronic acid glycol ester, 2-3-pyridyl-1,3,2-dioxaborane, 2-pyridin-3-yl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 4198005
IUPAC-Name 3-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
SMILES C1COB(OC1)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Schmelzpunkt 100°C to 104°C
Menge 1 g
Beilstein 6138748
Formelmasse 162.98
Reinheit (%) ≥98%