Learn More
Pyridin-d5, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7050317
Click to view available options
Menge:
2g
10g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Pyridine-d{5} is used in the synthesis complexes with cobalt(II) halides, pyridine-d5, a deuterated form of pyridine, ionic liquid matrices (ILMs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
MDL-Nummer MFCD00044639
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,05 g/mL
Flammpunkt 20 °C (68 °F)
Geruch Unangenehm
Brechungsindex 1,506
Menge 2g
Schmelzpunkt -42 °C
Siedepunkt 115 °C
UN-Nummer UN1282
Beilstein 114377
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formelmasse 84.14
Reinheit (%) 99.5%