Learn More
Pyrrolidin +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10207403
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-75-1
Summenformel C4H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 107.58
MDL-Nummer MFCD00005249
InChI-Schlüssel FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-Name Pyrrolidin
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -63.0°C
Dichte 0.8660g/mL
Siedepunkt 86.0°C to 88.0°C
Flammpunkt 3°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4421 to 1.4441
Menge 2.5 L
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Merck Index 15,8129
Relative Dichte 0.866
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Formelmasse 71.11
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrolidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyrrolidine