Learn More
(R)-3-(Boc-Amino)-4-Hydroxybutyramid, 97%, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52578.03
Menge | 1 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1256482-94-6 | |
218.253 | |
BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N | |
51387393 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO |
C9H18N2O4 | |
MFCD00270250 | |
n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate | |
tert-Butyl-N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamat |
Spezifikation
(R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide | |
C9H18N2O4 | |
n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO | |
218.253 | |
51387393 | |
97% |
1256482-94-6 | |
MFCD00270250 | |
BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N | |
tert-Butyl-N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamat | |
1 g | |
218.25 |