Learn More
RBP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen RBP3
Konzentration 0.4 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852954
Unterlagen ansehen
Proteintech
14352-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16842954
Unterlagen ansehen
Proteintech
14352-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IRBP shuttles 11-cis and all trans retinoids between the retinol isomerase in the pigment epithelium and the visual pigments in the photoreceptor cells of the retina.
Spezifikation
Spezifikation
RBP3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P10745, P49194
19661, 24711, 5949
RBP3 Fusion Protein Ag5699
Primary
-20°C
RBP3
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D10S64, D10S65, D10S66, IRBP, RBP3, RBPI, Retinol binding protein 3
RBP3
IgG
Antigen Affinity Chromatography