Learn More
RDH10 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14644-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16803394
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RDH10 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RDH10. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RDH10 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RDH10
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
157506
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
300 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse