Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Probable outer membrane protein PmpD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7502-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16069030
  • 3545.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_220332.1
Probable outer membrane protein PmpD Protein
Research Use Only
pmpD
Recombinant Protein
E. coli
EFDYSTNVWG FAFGGFRTLS AENLVAIDGY KGAYGGASAG VDIQLMEDFV LGVSGAAFLG KMDSQKFDAE VSRKGVVGSV YTGFLAGSWF FKGQYSLGET QNDMKTRYGV LGESSASWTS RGVLADALVE YRSLVGPVRP TFYALHFNPY VEVSYASMKF PGFTEQGREA RSFEDASLTN ITIPLGMKFE LAFIKGQFSE VNSLGISYAW EAYRKVEGGA VQLLEAGFDW EGAPMDLPRQ ELRVALENNT EWSSYFSTVL GLTAFCGGFT STDSKLGYEA NTGLRLIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
884611
1 mg
Not determined.
Full Length
C. trachomatis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol