Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6860-ye-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036360
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_000363.1
Tyrosinase Protein
Research Use Only
TYR
Recombinant Protein
Yeast
HFPRACVSSK NLMEKECCPP WSGDRSPCGQ LSGRGSCQNI LLSNAPLGPQ FPFTGVDDRE SWPSVFYNRT CQCSGNFMGF NCGNCKFGFW GPNCTERRLL VRRNIFDLSA PEKDKFFAYL TLAKHTISSD YVIPIGTYGQ MKNGSTPMFN DINIYDLFVW MHYYVSMDAL LGGSEIWRDI DFAHEAPAFL PWHRLFLLRW EQEIQKLTGD ENFTIPYWDW RDAEKCDICT DEYMGGQHPT NPNLLSPASF FSSWQIVCSR LEEYNSHQSL CNGTPEGPLR RNPGNHDKSR TPRLPSSADV EFCLSLTQYE SGSMDKAANF SFRNTLEGFA SPLTGIADAS QSSMHNALHI YMNGTMSQV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7299
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol