Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6860-ye-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16066360
  • 1810.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000363.1
Tyrosinase Protein
Research Use Only
TYR
Recombinant Protein
Yeast
HFPRACVSSK NLMEKECCPP WSGDRSPCGQ LSGRGSCQNI LLSNAPLGPQ FPFTGVDDRE SWPSVFYNRT CQCSGNFMGF NCGNCKFGFW GPNCTERRLL VRRNIFDLSA PEKDKFFAYL TLAKHTISSD YVIPIGTYGQ MKNGSTPMFN DINIYDLFVW MHYYVSMDAL LGGSEIWRDI DFAHEAPAFL PWHRLFLLRW EQEIQKLTGD ENFTIPYWDW RDAEKCDICT DEYMGGQHPT NPNLLSPASF FSSWQIVCSR LEEYNSHQSL CNGTPEGPLR RNPGNHDKSR TPRLPSSADV EFCLSLTQYE SGSMDKAANF SFRNTLEGFA SPLTGIADAS QSSMHNALHI YMNGTMSQV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7299
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol