Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Rote Schraubkappen
Verenigde Kunststoff Bedrijven™ Polypropylen-Verschlüsse für Kunststoffflaschen verfügen über einen weißen Schaumstoffeinsatz, der bei der Arbeit mit Kunststoffflaschen eine dichte Abdichtung bietet.
0.45 € - 0.75 €
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Menge | Je 1 |
Verschlussfarbe | Rot |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10470265
|
Verenigde Kunststof Bedrijven™
407602 |
40 mm |
0.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10461195
|
Verenigde Kunststof Bedrijven™
407782 |
80 mm |
0.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Verschluss aus Polypropylen
- Farbe ROT
- Lebensmittelqualität
- Schaumstoffeinsatz
Spezifikation
Rot | |
Je 1 | |
Rot | |
Für weiße Flaschen |
Polypropylen | |
Je 1 | |
Kappe | |
Schraubkappe |