Learn More
Redox-Standardlösung
Schutz und Pflege von pH-Elektroden
Marca:  Jenway 90238-49
Lösungstyp Redox-Standard (200 mV)
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11470609
  • 231.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Lagerungslösung für pH-Elektroden
  • 500 ml-Flasche
Especificaciones
Especificaciones
pH Buffer
Redox-Standard (200 mV)
500 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado