Learn More
Brechungsindex; zertifiziertes Referenzmaterial bei 20 °C, 25 °C und 30 °C (Nominaler RI-Wert 1,4023 bei 25 °C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, in manipulationssicheren Glasröhrchen, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™
Catalog No. 16040290
Click to view available options
Menge:
5 x 10 mL
Packungsgröße:
5 Stück
Das Sortiment an Refractive Index Certified Reference Materials (CRMs) von Paragon Scientific bietet zertifizierte Werte für Brechungsindexmessungen bei 20 °C, 25 °C und 30 °C und deckt eine Vielzahl von Kalibrieranforderungen ab.
  • Refractive Index Certified Reference Materials bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Alle Messungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
  • Geringe Unsicherheit, gewährleistet maximale Genauigkeit der zur Verfügung stehen Daten und zuverlässige Ergebnisse
  • Erhältlich in manipulationssicheren 10 ml-Glasflaschen oder als Multipackung von 5 pro Material (enthält Satz Einweg-Pipetten)
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 5 x 10 mL
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.