Learn More
Reineckesalz, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10105323
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13573-16-5
Summenformel C4H10CrN7S4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 354.46
MDL-Nummer MFCD00150925
Synonym Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reinecke salt
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Strukturformel NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Merck Index 15, 8248
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formelmasse 354.46
Güte ACS-Reagenz
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Empfindlichkeit Passes Test