Learn More
REM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | REM2 |
---|---|
Konzentration | 0.44 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16863955
|
Proteintech
25371-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16853955
|
Proteintech
25371-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Binds GTP saturably and exhibits a low intrinsic rate of GTP hydrolysis.Spezifikation
REM2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8IYK8 | |
161253 | |
REM2 Fusion Protein Ag21991 | |
Primary | |
-20°C | |
REM2 |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GTP binding protein REM 2, REM2 | |
REM2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |