Learn More
Alla France™ Alkoholmeter für Forscher
Das Alla France™ Alkoholmeter für Forscher wird zur Bestimmung der Alkoholmenge in einer Flüssigkeit verwendet.
32.60 €
Specifications
Typ Alkohol-Hydrometer
Genauigkeit ± 0,5%
Schritten 0,005
Länge (metrisch) 320 mm
Enthält Konformitätsbescheinigung
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Beschreibung Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Beschreibung Price Quantity & Availability  
15954412
missing translation for 'viewDocuments'
Alla France™
0530FC000/20-QP
0 bis 35 Vol.-%
32.60 €
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-06-2025
Add to basket
15964412
missing translation for 'viewDocuments'
Alla France™
0530FC035/20-QP
35 bis 70 Vol.-%
32.60 €
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 30-06-2025
Add to basket
15974412
missing translation for 'viewDocuments'
Alla France™
0530FC070/20-QP
70 bis 100 Vol.-%
32.60 €
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 03-07-2025
Add to basket
Description
Description
  • Kalibriertemperatur 20 °C
  • Hohe Präzision
  • Für den Einsatz in der Schnaps- und Weinindustrie
  • Mit Thermometer
  • Mit Passermarke
  • Unter dem Meniskus ablesen
  • Mit individueller Nummer
Specifications
Specifications
Alkohol-Hydrometer
0,005
Konformitätsbescheinigung
± 0,5%
320 mm
Glas