Learn More
Fisherbrand™ Reservoire
Die angeschrägten Behälter erleichtern eine vollständige Probenrückgewinnung. Fisherbrand™ Mehrkanal-Behälter sind dank ihrer dickeren, bruchsicheren Wände auf eine überragende Handhabung ausgelegt. Die Einwegbehälter sind in zwei Größen und als sterile und nicht-sterile Ausführungen lieferbar. Außerdem ist eine Ausführung aus transparentem PVC lieferbar, die eine bessere Sichtbarkeit der Proben gewährleistet.
Marke:  Fisherbrand™ HS20721C
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11354035
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Dicke Wände aus weißem Polystyrol oder klarem PVC, mit quetschfesten Türmchen an den Ecken
  • Konische Reservoirböden und leicht gießbare Ausgießer für vollständige Probenrückgewinnung
  • Stapelbar, mit Laschen, um zu verhindern, dass gestapelte Behälter festkleben
  • Volumen mit 55 und 100 ml, beide mit 25 ml-Graduierungen
  • Sterile Versionen lieferbar
    • Gammabestrahlt in einer ISO-zertifizierten Anlage
    • Einzeln verpackt in Sani-Tear HDPE-Verpackungen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
145 x 85 x 25mm
Steril
50 Packung
100 ml
Polystyrol
Reagenzienreservoir