Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC Vorsäule CC 8/4 Resolvosil Länge: 8 mm, ID: 4 mm
Marke:  Macherey-Nagel™ 721702.40
Artikelnummer. 10681102
  • 139.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Spezifikation
1/Packung
8 mm
Kartuschen für CC-Vorsäulen
EC-Säulen mit 4 und 4,6 mm ID und Vorsäulen-Adapter EC (REF 721359)
7 μm
300 Å
4 mm
Resolvosil BSA-7