Learn More
Restek™ Stabilwax™-DA Capillary Columns
Similar in polarity to DB-FFAP, OV-351, NUKOL FFAP, HP FFAP
Spezifikation
Stationäre Phase Stabilwax™-DA
USP-Typ G25, G35
Polarität Polar
Beschichtung Quarzglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyethylene glycol stationary phase has high thermal stability up to 250°C (482°F)
  • Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
  • Resist oxidation and thermal breakdown
  • Allow free fatty acids from C1 to C20 to be analyzed without derivatization; also works well for some inorganic acids
  • Individual test chromatogram is provided with each column
Applications:
Underivatized free fatty acids
Spezifikation
Spezifikation
Stabilwax™-DA
G25, G35
Polar
Quarzglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.