Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Dispensierspitzen
Robust, stable, and durable dispenser tips for several brands of pipettors.
Marke: Fisherbrand™ 702622 FISHERBRAND
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
These tips are for use with the following pipettors:
- Brand Handystep™ and Handystep™ electronic All tips
- Eppendorf™ Multipette™ (not Multipette™ Plus) All tips
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™ All tips
- Tri-continent Easystep™
Additonal features:
- These Dispenser™ tips are non-sterile and available by gamma irradiation
- These dispenser tips are re-useable
- The adapter for this dispenser tip is autoclavable
Spezifikation
Mit einem Autoklavadapter | |
50 ml | |
Brand Handystep und Handystep, Electronic Eppendorf, Multipette (nicht Multipette Plus), Gilson Distriman, Ritter Ripette. Tri-continent Easystep |
25/Packung | |
Dispenser-Spitze |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto