Learn More
Rhodium, 5 % auf Aluminiumoxidpulver, C301099-5, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15407637
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Rhodium ist ein nützliches Reagenz für das Gespräch von Nitrilen mit primären Aminen und die Hydrierung von aromatischen Ringen, Pyridinen, Aldehyden und Zuckern. Es wird auch zur Reduktion von Oximen auf Amine und zur Reduktion von Nitrobenzol auf Phenylhydroxylamin unter Verwendung von Hydrazinhydrat als Wasserstoffquelle verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit organischen Materialien und brennbaren Stoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium
Namenshinweis 5% on alumina powder, C301099-5
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.