Learn More
Rhodium(II)-acetat-Dimer, ca. 46 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(II) acetate dimer |
Schmelzpunkt | 205.0°C |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Mikrokristallines Pulver |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15,8311 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in ethanol, acetone, acetonitri, le, dmso, thf |
IUPAC-Name | Rhodium(2+); Tetraacetat |
Formelmasse | 441.98 |
Reinheit (%) | ∼46% (Rh) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rhodium(II) acetate dimer, anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.