Learn More
Rhodium(III)-2,4-Pentandionat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Rh 25.2 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11310719
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
5 g
CAS: 14284-92-5 | C15H21O6Rh | 400.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14284-92-5
Summenformel C15H21O6Rh
Molekulargewicht (g/mol) 400.23
MDL-Nummer MFCD00083144 MFCD00083144
InChI-Schlüssel DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
Synonym rhodium iii acetylacetonate-rh
PubChem CID 131675882
SMILES [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 263°C to 264°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Very soluble in chloroform; Soluble in alcohol; In soluble in water.
IUPAC-Name Tris(4-Hydroxypent-3-en-2-one) Rhodium
Formelmasse 400.23
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 25.2% min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.