Learn More
Rhodium(III)-chloridhydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11310298
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20765-98-4
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00149839
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium (III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8188
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone.
Formelmasse 209.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Empfindlichkeit Hygroscopic