Learn More
Rhodium(III)-iodid, 99.9 % (Metallbasis), Rh 20.8 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11341648
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
CAS: 15492-38-3 | I3Rh | 483.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15492-38-3
Summenformel I3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 483.62
MDL-Nummer MFCD00016311
InChI-Schlüssel KXAHUXSHRWNTOD-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name rhodium(3+) triiodide
SMILES [Rh+3].[I-].[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) iodide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 483.62
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 20.8% min.
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic