Learn More
Rhodium(III)-oxid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Rh 80.6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rhodium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 1100°C (decomposition) |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Schwarz bis grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 0.5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water,acetone,conc. Hydrochloric acid,Nitric acid,Aqua regia. |
Formelmasse | 253.81 |
Reinheit (%) | 99.9% |