Learn More
Rhodium(IV)-oxid, Rh 75.2-77.4 %
Catalog No. 15492817
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12137-27-8
Summenformel O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 134.904
MDL-Nummer MFCD00016312
InChI-Schlüssel KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2
PubChem CID 82936
IUPAC-Name Rhodiumdioxid
SMILES O=[Rh]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(IV) oxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in aqua regia.
Formelmasse 134.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 75.2 to 77.4%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic