Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gram-Färbeset (Gewebe)
Identifizieren Sie grampositive und gramnegative Bakterien in Gewebeschnitten mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Gram-Färbeset (Gewebe)
Marke: Epredia™ 88103
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Identifizieren Sie grampositive und gramnegative Bakterien in Gewebeschnitten mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Gram-Färbeset (Gewebe).
- Grampositive Organismen färben blau bis blauschwarz
- Gramnegative Organismen färben rot
- Tartrazin liefert eine gelbe Hintergrundfärbung
Spezifikation
Safranin O-Färbelösung | |
500 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol, ethyl alcohol, methylalcohol, phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl chl