Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silber
Nutzen Sie Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner-Silber zum Nachweis von Spirochäten und nicht-fadenförmigen Bakterien.
Marke: Epredia™ 88035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silber zum Nachweis von Spirochäten und nicht-fadenförmigen Bakterien.
- Das Kit enthält kein Uranylnitrat
- Der Hintergrund ist gelb bis braun gefärbt
- Bakterien, Donovan-Körper und Pilze färben schwarz
- Die Kit-Formulierung und die detaillierten Verfahren sorgen für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse
Spezifikation
Hydrochinon (Kapseln) | |
6 Kapseln |