Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silber
Nutzen Sie Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner-Silber zum Nachweis von Spirochäten und nicht-fadenförmigen Bakterien.
Marke:  Epredia™ 88054
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12513677
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Steiner-Steiner Silber zum Nachweis von Spirochäten und nicht-fadenförmigen Bakterien.
  • Das Kit enthält kein Uranylnitrat
  • Der Hintergrund ist gelb bis braun gefärbt
  • Bakterien, Donovan-Körper und Pilze färben schwarz
  • Die Kit-Formulierung und die detaillierten Verfahren sorgen für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sensibilisatorlösung
500 ml