Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Schnitt-, Chemikalien- und Stoßschutzhandschuh mit verlängerter Stulpe
765.00 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 und A1:2009 |
Anwendungen | Industrial |
Coating Material | PVC |
Farbe | Warnschutz Rot |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16609073
|
Ansell
075-08 |
Klein |
765.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16619073
|
Ansell
075-10 |
Groß |
765.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16629073
|
Ansell
075-12 |
Größe 2X |
765.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- TPR-Stoßschutz am Handrücken und über die gesamte Fingerlänge
- Wasser- und chemikalienfeste PVC-Beschichtung
- Das Trägermaterial bietet einen Rundumschnittschutz.
- Erhöhte Griffsicherheit durch eine robuste, texturierte Innenhandbeschichtung
- CE-Rating gemäß EN 374-1: A (Methanol) J (n-Heptan) K (Natriumhydroxid 40 %) L (Schwefelsäure 96 %) M (Salpetersäure) O (Ammoniak)
- Lange Schutzstulpe, schützt Hände vor Schutt.
Spezifikation
ANSI 5 | |
Industrial | |
Warnschutz Rot | |
Vollständig strukturiert | |
DuPont™ Aramidfasern | |
4441CP | |
KLMOPT | |
Stulpe |
EN 374:2003 Mikroorganismen, EN 420:2003 und A1:2009 | |
PVC | |
ANSI A3 | |
No | |
Chemical-resistant Gloves | |
Typ A | |
Ja | |
R-075 |